Merck
1.14538
Supelco
COD solution A
for measuring range 4.0 - 40.0; 10 - 150 and 100 - 1500 mg/l; 0.30 ml per determination Spectroquant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
SE.11
Minőségi szint
form
liquid
analit funkcionális osztály(ok)
chemical oxygen demand (COD)
technika/technikák
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.25 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
This Spectroquant COD solution A is used in combination with one of the available Spectroquant solution B. Depending on the ration of these solutions, different measurement ranges for COD can be covered. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Analízis megjegyzés
Assay (HgSO₄): 15.0 - 16.0 %
Assay (H₂SO₄): 14.0 - 14.9 %
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)