Fontos dokumentumok
1.14680
Supelco
COD solution B
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 1.80 ml per determination Spectroquant®
Szinonimák:
Nota 1
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
SE.11
Minőségi szint
analit funkcionális osztály(ok)
chemical oxygen demand (COD)
technika/technikák
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.74 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
This Spectroquant® COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114679. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 1.80 ml per determination Spectroquant®
Analízis megjegyzés
Application testconforms
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Cardio-vascular system
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)