Fontos dokumentumok
1.14400
Supelco
Ammonium Test
for use with MQUANT®
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
specifikus analit(ok)
ammonium
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with MQUANT®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Méthode colorimétrique, selon Nessler, avec carte des couleurs et bloc comparateur avec des tubes à 0.05-0.10-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.8 mg/l NH₄⁺ 0.04-0.08-0.12-0.16-0.23-0.31-0.39-0.47-0.62 mg/l NH₄-N MQuant®
Alkalmazás
  • Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food.: This study assesses a water ammonium ion test kit′s application in food protein analysis, highlighting its potential benefits for ensuring food safety and quality (Wu et al., 2022).
  • Technical note: Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle.: Discusses a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium in dairy cattle, crucial for animal health monitoring and management (Megahed & Constable, 2020).
Jogi információk
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3