1.09953
Zinc standard
1000 mg Zn, (ZnCl₂ in 0.06% HCl) Titrisol®
Szinonimák:
Zinc Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
concentrate
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.04 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
- Surface Tailoring in Zinc Oxide Nanoparticles: Research highlighted the interaction between zinc oxide nanoparticles and glucose for bio-applications, demonstrating significant reductions in defect states and advancements in surface tailoring. This study provides insights into the potential use of zinc standards in the precise calibration of biochemical assays and nanoparticle characterization (Paul et al., 2019).
- Wound Healing Applications: A study examined the wound healing efficacy of Jatyadi Taila, which includes zinc as a trace element, using an excision wound model in rats. This research underlines the importance of traceable zinc reference materials in pharmaceutical formulations to enhance therapeutic outcomes (Shailajan et al., 2011).
Analízis megjegyzés
Determination method: Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3