Fontos dokumentumok
1.09900
Supelco
Ammonium thiocyanate solution
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
Szinonimák:
Ammonium sulfocyanide
About This Item
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ammonium thiocyanate solution, for 1000 ml, c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Redox Reactions
koncentráció
0.1 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • 3D printed polycaprolactone/β-tricalcium phosphate/carbon nanotube composite: Investigated for its physical properties and biocompatibility, offering potential enhancements in 3D printing applications for tissue engineering (Wang et al., 2024).
  • Core decompression with β-tri-calcium phosphate grafts and platelet-rich plasma: Used for treating avascular necrosis of the femoral head, demonstrating improved clinical outcomes by enhancing bone regeneration and vascularization (Lyu et al., 2023).
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1