Fontos dokumentumok
1.09829
Supelco
Titanium standard
1000 mg Ti, (NH₄)₂TiF₆ in H₂O Titrisol®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
concentrate
koncentráció
1000 mg Ti in water
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
sűrűség
1.045 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
content (Ti): 1000 mg/Ampoule
Determination method: alcalimetric titration (traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3