Fontos dokumentumok
1.05565
Supelco
TLC plastic sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Szinonimák:
Cellulose F Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
material
cellulose matrix
plastic support
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 sheets
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
70-110 μm
lap H × Sz
20 cm × 20 cm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
25 Plastic sheets 20 x 20 cm
Kapcsolódás
Replaces: 5565-7; 5565