Fontos dokumentumok
Z740237
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NC.07
H × Sz:
20 cm × 20 cm
rétegvastagság:
N/A
Jellemzők:
binder not applicable
fluorescent indicator
pórusméret:
60 Å medium pore diameter
material
PEI-cellulose, matrix
plastic support
Minőségi szint
Jellemzők
binder not applicable
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore® 1.05579.0001
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
N/A
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
Jogi információk
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)