Fontos dokumentumok
1.03871
Millipore
GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar
acc. SCHIEMANN, ISO 10273
Szinonimák:
CIN Agar, Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin Agar, SCHIEMANN’S Agar, Yersinia Selective Agar (YSA)
About This Item
UNSPSC kód:
41106213
NACRES:
NA.74
Ügynökség
ISO 10273
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
selective for (Microorganism: Yersinia)
Általános leírás
GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar is a nutrient rich selective medium which is designed for the isolation and differentiation of Yersinia enterocolitica from the food chain and other materials.
The selectivity of the medium is contributed using antibiotics- Cefsulodin, Irgasan(Triclosan), Novobiocin, bile salts and crystal violet dye which synergistically inhibit the accompanying flora. The pyruvate in the medium promotes the growth of Yersinia spp. agar is the solidifying agent.
Mannitol from the medium is degraded by the growing Yersinia to form an acid which will trigger a pH change indicated by neutral red. The positive colonies appear red in color. The fermentation reaction by the growing Yersinia is intense and localized which produces the characteristic “bull′s eye” appearance. The microbes which do not metabolize mannitol from the media will form colorless, translucent colonies.
Alkalmazás
GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar is for the isolation and differentiation of Yersinia enterocolitica from the food chain and other materials.
Analízis megjegyzés
  • The antibiotics- Cefsulodin, Irgasan(Triclosan), Novobiocin are added separately after autoclaving.
  • The dehydrated medium is granulate with pink color.
  • The prepared medium is clear to slightly opalescent and red.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)