1.02754
GranuCult® Prime Vegetable Peptone Broth Halal
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, JP 5.02
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Minőségi szint
sterilitás
irradiated
Forma
granular
Jellemzők
granulated
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® prime
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
alkalmazás(ok)
aseptic process simulation
pharmaceutical
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Peptones provide nitrogen, vitamins, and minerals for the growing microflora. The natural sugars, derived from the peptones promote bacterial growth, and sodium chloride maintains the osmotic balance of the medium.
Alkalmazás
The media is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples and for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.