Fontos dokumentumok
1.00656
Supelco
Silicic acid
precipitated extra pure heavy
Szinonimák:
Silicic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O2Si · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352308
EC index szám:
231-545-4
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Teszt
≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric)
Forma
solid
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
szennyeződések
≤1% With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis)
veszteség
10-20% loss on ignition, 1000 °C
mp
1710 °C
oldhatóság
water: insoluble at 20 °C
sűrűség
2-6 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
60‑600 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
kation nyomok
Fe: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
alkalmazás(ok)
sample preparation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Assay (gravimetric, SiO₂, calc. on ignited substance): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.03 %
With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis): ≤ 1 %
Loss on ignition (1000 °C): 10 - 20 %
Particle size (< 0.1 mm): about 99 %
Bulk density: 20 - 60 g/100 ml
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg