07-888
Anti-phospho-PRAS40 (Thr246) (Proline-Rich AKT substrate) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
40 kDa proline-rich AKT substrate, AKT1 substrate 1 (proline-rich), proline-rich Akt substrate, 40 kDa
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr246)
Géninformáció
human ... AKT1S1(84335)
mouse ... Akt1S1(67605)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis:
A 1:1000 dilution of this lot detected phosphorylated PRAS40 (Thr246) in RIPA lysates of unstimulated and PDGF stimulated NIH3T3 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
PDGF stimulated NIH3T3 cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2