ABE1861
Anti-CDK12 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Cyclin-dependent kinase 12, CDC2-related protein kinase 7, Cdc2-related kinase, arginine/serine-rich, Cell division cycle 2-related protein kinase 7, Cell division protein kinase 12, CrkRS, hCDK12
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDK12(51755)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected baculovirus expressed human CDK12 in lysates from infected Sf9 cells (Bartkowiak, B., and Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CDK12 in HeLa nuclear extract, as well as RNAi-mediated CDK12 downregulation in HEK293T/17 cells (Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24):2690-2695).
Immunoprecipitation Analysis: Representative lots immunoprecipitated CDK12 from HeLa nuclear extract (Bartkowiak, B., and Greenleaf, A.L. (2015). J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795; Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24):2690-2695).
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected CDK12 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1