06-1063
Anti-Frizzled-7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
frizzled homolog 7, Frizzled, homolog of, 7, frizzled-7, frizzled homolog 7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FZD7(8324)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected Frizzled-7 in human ductal in situ and GI tract tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Frizzled-7 in A431 cells.
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Frizzled-7 on 10 µg of mouse brain microsomal fraction tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain microsomal fraction tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1