05-644
Anti-CAR Antibody, clone RmcB
clone RmcB, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
46 kD coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) protein, CVB3 binding protein, CVB3-binding protein, Coxsackievirus B-adenovirus receptor, coxsackie virus B receptor, coxsackie virus and adenovirus receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RmcB, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CXADR(1525)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1-2 μg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for CAR in HeLa cells, hCAR transfected CHO cells, but not in untransfected CHO cells fixed with 4% paraformaldehyde and permeabilized with 0.2% Triton-X.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Car on 10 µg of mouse small intestine lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1