05-166
Anti-IGF-II Antibody, clone S1F2
clone S1F2, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-C11orf43, Anti-GRDF, Anti-IGF-II, Anti-PP9974, Anti-SRS3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S1F2, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IGF2(3481)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis:
1:5,000 – 1:10,000 dilution of this antibody was used to detect trimethylated-Histone H3 (Lys4) in HeLa nuclear acid extracts.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human head and neck tumours, angioma tissues
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2