07-523
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys9) Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone, family 3A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
trimethylation (Lys9)
Géninformáció
human ... H3F3B(3021)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
10 μM of a Histone H3 peptide containing trimethyl-lysine 9 abolished detection of Histone H3 by anti-trimethyl Histone H3 (Lys9) in western blot analysis of HeLa acid extracts (Figure B, lane 4). Slight signal reduction was observed with 10 μM of a Histone H3 peptide containing dimethyl-lysine 9.
Peptide Dot Blot Analysis:
A 1:2000 dilution of a previous lot was incubated with serial dilutions of Histone H3 peptides containing various modifications spotted onto PVDF. Slight cross-reactivity with Histone H3 peptide containing dimethyl-lysine 9 was detected.
Beadlyte Histone Peptide Assay:
1:2000-1:6000 dilutions of a previous lot were incubated with Histone H3 peptides containing various modifications conjugated to Luminex microspheres. Slight cross-reactivity with Histone H3 peptides containing dimethyl-lysine 9 and trimethyl-lysine 27 was detected.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500-1:5000 dilution of this antibody detected methylated Histone H3 (Lys9) in acid-extracted proteins from HeLa cells. The antibody did not detect unmethylated recombinant Histone H3 (Catalog # 14-411).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Acid extracted proteins from HeLa cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1