05-1133
Anti-erbB4 Antibody, clone HFR1/2G4
clone HFR1/2G4, from mouse
Szinonimák:
Anti-ALS19, Anti-p180erbB4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HFR1/2G4, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1, kappa
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERBB4(2066)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: Effective for formalin-fixed, paraffin-embedded sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of erbB-4/HER-4 Monoclonal Antibody: DCIS and Pancreatic Cancer
Signaling
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected C-ERB-4 on 10 μg of A431 lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A431 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2