04-1572
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-5) Antibody, clone 3E8
clone 3E8, from rat
Szinonimák:
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3E8, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer5)
Géninformáció
human ... POLR2B(5431)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Metabolism & Binding Proteins
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected RNA polymerase II CTD on 10 µg of γ-PPase untreated and treated NIH/3T3 cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
γ-protein phosphatase (γ-Ppase) untreated and treated NIH/3T3 cell lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1