1711177
USP
Vecuronium bromide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-[(2β, 3α, 5α, 16β, 17β)-3-(Acetyloxy)-17-hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
vecuronium
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C32H55N2O3.BrH/c1-22(35)37-29-19-23-11-12-24-25(32(23,3)21-27(29)33-15-7-5-8-16-33)13-14-31(2)26(24)20-28(30(31)36)34(4)17-9-6-10-18-34;/h23-30,36H,5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24?,25?,26?,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPLMFSDSQRHLDG-YHJOLPDBSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3