Fontos dokumentumok
V-045
O-Desmethylvenlafaxine solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2)C=C1
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Általános leírás
Alkalmazás
- Venlafaxine metabolite for biochemistry: Research on O-Desmethylvenlafaxine, a major metabolite of venlafaxine, focuses on optimizing synthesis processes and improving quality standards, crucial for its use in pharmaceutical formulations and metabolic studies. Also used to treat mild or severe depression, anxiety, and other mental disorders with superior clinical advantages (Yang et al., 2022).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup