Fontos dokumentumok
T-171
Supelco
(6aR, 9R)-delta10-THC solution
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.46
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL (Degassed Methanol)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
A certified solution standard suitable for LC/MS or GC/MS applications in cannabinoid testing, clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. cis-delta10-THC is a structural isomer of the cannabinoids delta8-THC & delta9-THC and is regulated as a Schedule I compound in the United States.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C