Fontos dokumentumok
T-168
Supelco
delta9-Tetrahydrocannabiphorol (delta9-THCP) solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
Tetrahydrocannabiphorol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H34O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.51
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Tetrahydrocannabiphorol (THCP) is a novel phytocannabinoid isolated from Cannabis sativa with an in vivo cannabimimetic activity higher than Δ9-tetrahydrocannabinol. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in preparation of calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, pharmaceutical research to cannabis testing.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.