Merck
T-158
Supelco
(-)-11-nor-9-Carboxy-Delta8-THC-D3 solution
100 μg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-Tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-3-(pentyl-5,5,5-d3)-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-carboxylic acid (ACI)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H25D3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
347.46
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL (Degassed Methanol)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
This internal standard is applicable for numerous applications in GC/MS or LC/MS testing from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing and isotope dilution methods. 11-nor-9-Carboxy-Delta8-THC, is the major metabolite of Delta8-THC found in urine or blood of cannabis users.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup