Merck
P-089
Supelco
Pentedrone Norephedrine Metabolite hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H17NO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.72
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(C(O)C1=CC=CC=C1)CCC.Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-2-6-10(12)11(13)9-7-4-3-5-8-9;/h3-5,7-8,10-11,13H,2,6,12H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIOOMPVSYKQIRA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified solution standard is suitable for use in synthetic cathinone testing methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. This synthetic cathinone biomarker is a primary urinary metabolite of Pentedrone. Pentedrone is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends and party pills.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C