Fontos dokumentumok
C-241
Supelco
Cannabicitran (CBT) solution
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@]2(C[C@H]3[C@H](C(Oc4c3c1cc(c4)CCCCC)(C)C)CC2)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-14-11-17-19-15-13-21(4,23-18(19)12-14)10-9-16(15)20(2,3)22-17/h11-12,15-16H,5-10,13H2,1-4H3/t15-,16+,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXJXRDCCQRZSDV-GCKMJXCFSA-N
Általános leírás
Cannabicitran, also known as CBT, is a minor phytocannabinoid. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in preparation of calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, pharmaceutical research to cannabis testing.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.