Fontos dokumentumok
900230P
Avanti
Undecaprenol
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43-Undecamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42-tetratetracontaundecaen-1-ol (ACI), Betulaundecaprenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C55H90O
Molekulatömeg:
767.30
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (900230P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900230P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)