Merck
880530C
Avanti
18:1 PEG550 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880530C
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-550] (ammonium salt)
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (880530C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 880530C
koncentráció
10 mg/mL (880530C-25mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVNDAUVVWJSMPS-GJGOCQBBSA-N
Általános leírás
18:1 PEG550 PE is a polyethylene glycol (PEG) conjugated phospholipid. PEGylated phospholipids are amphiphilic polymers, The molecular weight and exact mass are averages based on the polydispersity of PEG.
Alkalmazás
18:1 PEG550 PE is suitable for liposome formation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The use of 18:1 PEG550 PE in liposomes reduces the random binding of quantum dot tagged proteins to the lipid bilayer. Polyethylene glycol (PEG) conjugated phospholipids are known to protect the steric nature of liposomes. Hence, they are commonly recommended for use in liposome formulation. PEGylated lipids are used as drug carriers. Use of highly concentrated PEG-lipids makes the possibility of mixed micelles.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880530C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Micro- and Nanoengineering of the Cell Surface (2014)
Teresa Fazio et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(18), 10524-10531 (2008-08-08)
Single molecule visualization of protein-DNA complexes can reveal details of reaction mechanisms and macromolecular dynamics inaccessible to traditional biochemical assays. However, these techniques are often limited by the inherent difficulty of collecting statistically relevant information from experiments explicitly designed to
Sirkku Hanski et al.
Biomacromolecules, 11(12), 3440-3447 (2010-10-27)
We report on highly ordered oblique self-assemblies in ionic complexes of PEGylated triple-tail lipids and cationic polypeptides, as directed by side-chain crystallization, demonstrating also reversible oblique-to-hexagonal order-order transitions upon melting of the side chains. This is achieved in bulk by
Kenneth K Y Ho et al.
PloS one, 12(3), e0174689-e0174689 (2017-03-31)
Development of artificial cell models requires encapsulation of biomolecules within membrane-bound compartments. There have been limited studies of using mammalian cell-free expression (CFE) system as the 'cytosol' of artificial cells. We exploit glass capillary droplet microfluidics for the encapsulation of
Brian J Nablo et al.
Biophysical journal, 95(3), 1157-1164 (2008-07-23)
Nonelectrolyte polymers of poly(ethylene glycol) (PEG) were used to estimate the diameter of the ion channel formed by the Bacillus anthracis protective antigen 63 (PA(63)). Based on the ability of different molecular weight PEGs to partition into the pore and