Fontos dokumentumok
880228C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Azide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880228C
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (880228C-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880228C
koncentráció
10 mg/mL (880228C-10mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[N-]=[N+]=NCCO.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOO(CC)OCC.[NH
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3