Fontos dokumentumok
810601C
Avanti
16:0-5 Doxyl PC
Avanti Research - A Croda Brand 810601C
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-stearoyl-(5-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H90N2O10P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
862.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51321705
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810601C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810601C
koncentráció
1 mg/mL (810601C-1mg)
lipidtípus
ESR probes
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Avanti′s nitroxide spin product listing is a group of compounds designed to act as membrane probes. A variety of positions down the hydrophobic chain are labeled with the nitroxide functional groups to allow probing the membrane at various depths. These compounds have been synthesized from 1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-3-phosphocholine with the product being purified by column chromatography. Various n-doxyl phosphocholines have been recently used as biophysical tools to elucidate membrane trafficking with phosphatidylinositol transfer proteins and as fluorescent quenchers in lipid bilayer structural studies.
Phosphatidylcholine (PC), a strong bilayer-forming lipid is the most common phospholipid in mammalian membranes. It is also an important component of the mucosal layer of the colon. The 5th carbon of the sn-2 stearic acid chain of 1-palmitoyl-2-stearoyl-(5-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine analog has a Doxyl PC, a spin probe attached to it covalently.
Alkalmazás
16:0-5 Doxyl PC may be used:
  • as a component in virus-like large unilamellar vesicles (VL LUVs) to quench 4-chloro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole (NBD) fluorescence emission
  • in the preparation of multi-lamellar vesicles (MLVs) as a site-specific quencher to perform fluorescence quenching studies
  • in the preparation of spin-labelled multi-lamellar vesicles (MLVs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylcholine (PC) functions as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to inhibit bacterial penetrance. It is used to treat fat embolism. Phosphatidylcholine lowers the levels of cholesterol and triglycerides.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810601C-1mg)
Elkészítési megjegyzés
To prevent aggregation, prepare water-based solutions of 2 mM stock solutions of n-DOXYL PCs and store in plastic. Dilute stock solutions to 0.03- 0.1 mM solutions for EPR studies. For liposome preparations in fluorescent quenching measurements, dissolve the doxyl lipid in 150 μl absolute ethanol for a concentration of 40.3 mM., Supplemental information
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Edurne Rujas et al.
The Journal of biological chemistry, 292(13), 5571-5583 (2017-02-19)
The 4E10 antibody displays an extreme breadth of HIV-1 neutralization and therefore constitutes a suitable model system for structure-guided vaccine design and immunotherapeutics against AIDS. In this regard, the relevance of autoreactivity with membrane lipids for the biological function of
Diego E Sastre et al.
The Journal of biological chemistry, 295(7), 2136-2147 (2019-12-05)
PlsX plays a central role in the coordination of fatty acid and phospholipid biosynthesis in Gram-positive bacteria. PlsX is a peripheral membrane acyltransferase that catalyzes the conversion of acyl-ACP to acyl-phosphate, which is in turn utilized by the polytopic membrane
Local polarity and hydrogen bonding inside the Sec14p phospholipid-binding cavity: high-field multi-frequency electron paramagnetic resonance studies.
Smirnova TI, et al.
Biophysical Journal, 92, 3686-3695 (2007)