Merck
860777C
Avanti
18:0 Dibromo MG
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
Szinonimák:
1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H40Br2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
516.35
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (860777C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
koncentráció
10 mg/mL (860777C-25mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC([H])(O)COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H40Br2O4/c1-2-3-4-5-7-10-13-19(22)20(23)14-11-8-6-9-12-15-21(26)27-17-18(25)16-24/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3
Általános leírás
18:0 Dibromo MG, also known as 1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol, is a detergent. It is widely used in lipid mesophase crystallization.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860777C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Agnieszka U Blachnio-Zabielska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(15), 2223-2230 (2011-07-08)
Long-chain acyl-coenzymes A (acyl-CoAs) (LCACoA) are the activated forms of long-chain fatty acids and serve as key lipid metabolites. Excess accumulation of intracellular LCACoA, diacylglycerols (DAGs) and ceramides may create insulin resistance with respect to glucose metabolism. We present a
Evgeny V Berdyshev et al.
The Journal of biological chemistry, 284(9), 5467-5477 (2009-01-03)
Novel immunomodulatory molecule FTY720 is a synthetic analog of myriocin, but unlike myriocin FTY720 does not inhibit serine palmitoyltransferase. Although many of the effects of FTY720 are ascribed to its phosphorylation and subsequent sphingosine 1-phosphate (S1P)-like action through S1P(1,3-5) receptors