Merck
860703P
Avanti
C16 Ceramide-1,3-Cyclic-phosphate (D18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
N-palmitoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H69N2O5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
616.90
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (NMR)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860703P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3