Fontos dokumentumok
860679L
Avanti
C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG860746L-1MG
Szinonimák:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H74D7NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
655.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.12
Teszt
>99% (TLC)
Forma
solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG
860746L-1MG
koncentráció
1 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860679L-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Hady Razak Hady et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-18)
The liver plays a central role in the glucose and lipid metabolism. Studies performed on animal models have shown an important role of lipid accumulation in the induction of insulin resistance. We sought to explain whether in obese humans, the
Tejia Zhang et al.
Scientific reports, 9(1), 19939-19939 (2019-12-29)
Extensive characterisations of the zebrafish genome and proteome have established a foundation for the use of the zebrafish as a model organism; however, characterisation of the zebrafish lipidome has not been as comprehensive. In an effort to expand current knowledge