Fontos dokumentumok
860510P
Avanti
C10 Ceramide (d18:1/10:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860510P, powder
Szinonimák:
N-decanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860510P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860510P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H55NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-19-21-23-27(31)26(25-30)29-28(32)24-22-20-17-10-8-6-4-2/h21,23,26-27,30-31H,3-20,22,24-25H2,1-2H3,(H,29,32)/b23-21+/t26-,27+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDWVAQFAMZLCAX-NBNLIBPQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an internal standard in galactocerebrosidase (GALC) assay
- to study its role on the physical properties of edible organogels and on their ability to induce cell death of various cancer cell lines
- to study its mixing behavior with other ceramides having the same sphingosine base but varying N-linked acyl chain length
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)