Fontos dokumentumok
860145P
Avanti
C18:0 GD2 Ceramide (d18:1/18:0)
Szinonimák:
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C78H138N4O34
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1675.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
biológiai forrás
synthetic
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860145P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Alkalmazás
Lipids research
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860145P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)