Fontos dokumentumok
850406P
Avanti
4ME 16:0 PA
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Szinonimák:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (850406P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850406P
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
Általános leírás
Alkalmazás
- as a phospholipid standard to quantify phosphatidic acid in plant samples using mass spectrometry analysis
- as a component in symmetric/ asymmetric lipid bilayer for biophysical studies
- to prepare lipid bilayers
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)