Merck
850358C
Avanti
16:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:1(9Z)/16:1(9Z))
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H76NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
730.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850358C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850358C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 850358C
koncentráció
10 mg/mL (850358C-25mg)
25 mg/mL (850358C-200mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
16:1 (Δ9-Cis) PC (1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid derivative having a phosphocholine backbone. It also has two palmitic acid chains each having one cis double bond at 9th carbon. It is a double mono-unsaturated lipid.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Alkalmazás
16:1 (Δ9-Cis) PC (1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has been used in liposome preparation. It may be used to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs) and multilamellar vesicles (MLVs).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylcholine (PC) forms a hydrophobic surface in the mucus by acting as a surfactant resulting in the inhibition of penetrance of bacteria.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850358C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850358C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Bilayer thickness and curvature influence binding and insertion of a pHLIP peptide
Karabadzhak AG, et al
Biophysical Journal (2018)
Parian AM
Integrative Medicine (2018)
Solubilization of lipids and lipid phases by the styrene-maleic acid copolymer
<BIG><BIG>Pardo JJD, et al</BIG></BIG>
European Biophysics Journal (2017)
Łukasz Syga et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(9), 1320-1328 (2019-12-10)
Attachment of lipophilic groups is an important post-translational modification of proteins, which involves the coupling of one or more anchors such as fatty acids, isoprenoids, phospholipids, or glycosylphosphatidyl inositols. To study its impact on the membrane partitioning of hydrophobic peptides
Miranda L Schmidt et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183196-183196 (2020-01-21)
Lipid bilayers form the basis of cell membranes and the phase behaviour of the membrane has been linked to proper cell function. Model membranes composed of relatively simple mixtures of phospholipids and cholesterol can already exhibit complex phase behaviour. Specifically