Fontos dokumentumok
810604C
Avanti
16:0-16 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604C
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-stearoyl-(16-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810604C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604C
koncentráció
1 mg/mL (810604C-1mg)
lipidtípus
ESR probes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in bilayers or membranes to study the distribution of the lipid-attached doxyl electron paramagnetic resonance (EPR) spin label
- as spin-labelled lipid in multilamellar vesicles (MLVs) to measure membrane fluidity
- as a spin-labeled deep quencher in small unilamellar vesicles (SUVs) for nitroxide lipid quenching experiments
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3