Merck
700199P
Avanti
Ursodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3α,7β-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
392.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 10 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700199p-10MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)