Z764485
Briskheat heating tape, cloth, dual-element
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 240 V AC
Összes fotó(3)
About This Item
UNSPSC kód:
41102405
NACRES:
NB.76
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
240 V (AC)
gyártó/kereskedő neve
BriskHeat BWH102060LDE
Paraméterek
0-760 °C temp. range
Sz × H
1 in. × 6 ft
Általános leírás
- Supplied with SDC controller-compatible plug
- High temperature Samox® knitted and braided used in construction
- Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
- Double braided outer sheath cover
- Temperature controller required (not included)
Maximum exposure temperature:
BWH series:1400°F (760°C)
Power density:
BWH series: Standard: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2)
Wide†: 7.7 watts/in2 (0.012 watts/mm2)
† 1.75 in. (44 mm) wide tape or greater.
Jogi információk
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)