Fontos dokumentumok
Z764264
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 240 V AC
About This Item
UNSPSC kód:
41102405
NACRES:
NB.76
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
240 V (AC)
material
fiberglass
Jellemzők
CE compliant
gyártó/kereskedő neve
BriskHeat BIH102060LGE
parameter
0-250 °C temp. range
Sz × H
1 in. × 6 ft
Általános leírás
  • Supplied with SDC controller-compatible plug.
  • Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
  • Temperature controller required
  • Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
  • Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)