Fontos dokumentumok
Z764426
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 10 ft, AC/DC input 240 V AC
About This Item
UNSPSC kód:
41102405
NACRES:
NB.76
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
240 V (AC)
material
silicone
Jellemzők
CE compliant
gyártó/kereskedő neve
BriskHeat BS0102100LGE
parameter
0-232 °C temp. range
Sz × H
1 in. × 10 ft
Általános leírás
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)