Merck
Z744039
Sigma-Aldrich
KitAlysis Vials
Szinonimák:
Pack of 96 shell vials (8x30) with stackable tray
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.22
Általános leírás
KitAlysis Vials is a pack of 96 shell vials that are compatible with the KitAlysis High-Throughput Screening Platform. These vials allow the user to screen their own catalysts and ligands using the KitAlysis 24-well Reaction Block.
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)