BAF188900100
Scienceware® rack slanter
polypropylene, pack of 1 ea
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
Anyagok
polypropylene
Jellemzők
autoclavable
Holds 1 x rack
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18890-0100
méret
293x242x83 mm
Általános leírás
Tilt your test tube rack to 25°, 35° or 45°. Adjusting the angle of racks reduces hand strain when working with pipettors. Increase the surface area of your Agar inside test tubes. Fits racks up 293 mm x 242 mm x 83 mm H (11 9/16 x 9 9/16 x 3 1/4 in. H).
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)