Z742330
2MAG luMIX single point stirrer with light function
AC/DC input 100-240 V, UK plug
Szinonimák:
illuminated induction stirrer, illuminated stirrer, induction plate, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
stainless steel housing
stainless steel plate
Jellemzők
positions 1
4 Step Stirring Power (25/50/75/100 percent
4 step)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
2mag 31001
Paraméterek
-10-50 °C temp. limit (at 80 percent humidity)
100-2000 rpm speed
Sz × Mé × Ma
188 mm × 238 mm × 44 mm
Lemezméret × Sz × H
× 180 mm × 200 mm
keverő térfogat
1-3000 mL , per stirring position
súly
~3.6 kg
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Light - Bright and warming-free luminescent PMMA plate,
white LEDs with homogenous brightness and variable light
intensity (4-step), non-reflecting illumination.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)