Fontos dokumentumok
Z690007
Sigma-Aldrich
Aldrich® bath clamp
size S, Overall L 89 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
méret
S
Teljes H
89 mm
fogó kapacitás
5-10 mm
Általános leírás
Corrosion resistant nickel-plated finish. Holds glassware, tubes and thermometers onto bath walls up to 9mm thick. Knurled thumbscrew tightens jaws to hold objects firmly. Large bath clamp is supplied with vinyl and fiberglass sleeve prong covers for high temperature applications.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)