BR23820
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Szinonimák:
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
About This Item
Javasolt termékek
material
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
Jellemzők
class AS
subdivision 0.05 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
gyártó/kereskedő neve
BRAND 23820
hangerőmérési tartomány
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
büretta H
785 mm
térfogat
25 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)