Fontos dokumentumok
Z681768
MyFuge 12 Mini Centrifuge Adapters
to hold, 0.2 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.78
Jellemzők
to hold 0.2 mL tubes
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific C1008-A2-6
Benchmark Scientific
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Általános leírás
Pack of 6 adapters to use 0.2mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges
Jogi információk
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)