Fontos dokumentumok
Z677914
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 1000, non-sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
material
blue
colorless tip
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
barrier: no
kiszerelés
pack of 1000 ea (Bag)
gyártó/kereskedő neve
Finn 94060720
maximum térfogat
1 mL
térfogat tartomány
100-1000 μL
Általános leírás
  • Finntip® Flex pipette tips are compatible with both single and multichannel pipettes.
  • Tips are DNA, DNase, RNase, and endotoxin-free.
  • Offers consistent seal for better precision and accurate results.
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)