Z677612
Camatril™ nitrile long cuff gloves
size XL
Szinonimák:
disposable glove
About This Item
Javasolt termékek
material
green gloves
green nitrile
méret
XL
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
kiszerelés
pack of 1 pair
gyártó/kereskedő neve
KCL 733
KCL 733
H × vastagság
600 mm × 0.5 mm
Általános leírás
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Roughened palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)